Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Select (10X), sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10698308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10698308 20 x 100 mL paquete de 20
10272625 100 mL cada uno
10698118 500 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10698308 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1217703
Enzima TrypLE™ Select (10X), sin rojo de fenol
TrypLE™ Select es una enzima recombinante libre de origen animal para disociar una amplia gama de células de mamíferos adherentes, incluidos CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones TrypLE™para una gama de aplicaciones de cultivos celulares.
Al compararse con la tripsina y otros reactivos de disociación, Gibco™ TrypLE™ Select es:
  • Delicado con las células: mantiene la integridad celular para obtener resultados reproducibles
  • Estable a temperatura ambiente: cómodo de usar
  • Fácil de usar: se sustituye directamente en los protocolos existentes sin necesidad de inactivación
  • Libre de origen animal: puro, consistente y eficaz
    Delicado con las células
    TrypLE™ Select, como la tripsina, escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina. Sin embargo, la excepcional pureza de TrypLE™ Select aumenta la especificidad debido a la acción de una enzima única. Esto reduce los daños causados por la disociación de varias enzimas de tripsina y otros extractos.
    Estable a temperatura ambiente
    TrypLE™ Select es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. Los reactivos de disociación de células de TrypLE™ Select permanecen estables durante 24 meses a temperatura ambiente o a 2–8°C, lo que hace que el almacenamiento y la manipulación resulten fáciles y cómodos.
    Fácil de usar
    TrypLE™ Select puede sustituirse por la tripsina en protocolos existentes. Además, la dilución sola inactiva TrypLE™ Select, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como SFB.
    Libre de origen animal
    A diferencia de la tripsina porcina y otras enzimas, TrypLE™ Select está libre de componentes de origen animal y se formula en equipo dedicado libre de origen animal.
    Uso previsto del producto
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. Los clientes que utilicen el Gibco™ TrypLE™ Select en un proceso de fabricación y deban presentar documentación a la FDA, podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
    Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
    Gibco™ TrypLE™ Select está fabricado en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
    Las formas concentradas de TrypLE™ se pueden diluir asépticamente a 1x mediante una solución salina equilibrada que contenga EDTA de 1 mm.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Quelantes EDTA
    Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C. Proteger de la luz.
    Condiciones de almacenamiento alternativas: 2–8 °C o de -5 –C a -20 °C.  
    Condiciones de envío: Ambiente.
    Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación.
    Clasificación Libre de material de origen animal
    Concentración 10 X
    Tipo de cultivo Cultivo de células de mamíferos
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
    Sin aditivos Sin rojo fenol
    Sales inorgánicas Sin calcio, sin magnesio, sin fosfato sódico
    Osmolalidad 270 - 320 mOsm/kg
    pH entre 6,9 y 7,4
    Línea de productos Gibco
    Grado de pureza o calidad Calidad para cultivo celular
    Cantidad 20 x 100 mL
    Notas Temperatura ambiente estable
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Probado para Bioensayo in vitro
    Mostrar más Mostrar menos
    Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.