Descripción
TrypLE™ Select es una enzima recombinante libre de origen animal para disociar una amplia gama de células de mamíferos adherentes, incluidos CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias. Ofrecemos una gran variedad de formulaciones TrypLE™para una gama de aplicaciones de cultivos celulares.
Al compararse con la tripsina y otros reactivos de disociación, Gibco™ TrypLE™ Select es:
Delicado con las células: mantiene la integridad celular para obtener resultados reproducibles
Estable a temperatura ambiente: cómodo de usar
Fácil de usar: se sustituye directamente en los protocolos existentes sin necesidad de inactivación
Libre de origen animal: puro, consistente y eficaz
Delicado con las células
TrypLE™ Select, como la tripsina, escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina. Sin embargo, la excepcional pureza de TrypLE™ Select aumenta la especificidad debido a la acción de una enzima única. Esto reduce los daños causados por la disociación de varias enzimas de tripsina y otros extractos.
Estable a temperatura ambiente
TrypLE™ Select es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. Los reactivos de disociación de células de TrypLE™ Select permanecen estables durante 24 meses a temperatura ambiente o a 2–8°C, lo que hace que el almacenamiento y la manipulación resulten fáciles y cómodos.
Fácil de usar
TrypLE™ Select puede sustituirse por la tripsina en protocolos existentes. Además, la dilución sola inactiva TrypLE™ Select, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como SFB.
Libre de origen animal
A diferencia de la tripsina porcina y otras enzimas, TrypLE™ Select está libre de componentes de origen animal y se formula en equipo dedicado libre de origen animal.
Uso previsto del producto
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. Los clientes que utilicen el Gibco™ TrypLE™ Select en un proceso de fabricación y deban presentar documentación a la FDA, podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
Gibco™ TrypLE™ Select está fabricado en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de TrypLE™ se pueden diluir asépticamente a 1x mediante una solución salina equilibrada que contenga EDTA de 1 mm.
Al compararse con la tripsina y otros reactivos de disociación, Gibco™ TrypLE™ Select es:
Delicado con las células
TrypLE™ Select, como la tripsina, escinde los enlaces peptídicos en los lados de terminaciones C de lisina y arginina. Sin embargo, la excepcional pureza de TrypLE™ Select aumenta la especificidad debido a la acción de una enzima única. Esto reduce los daños causados por la disociación de varias enzimas de tripsina y otros extractos.
Estable a temperatura ambiente
TrypLE™ Select es estable a temperatura ambiente y está listo para su uso. Los reactivos de disociación de células de TrypLE™ Select permanecen estables durante 24 meses a temperatura ambiente o a 2–8°C, lo que hace que el almacenamiento y la manipulación resulten fáciles y cómodos.
Fácil de usar
TrypLE™ Select puede sustituirse por la tripsina en protocolos existentes. Además, la dilución sola inactiva TrypLE™ Select, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como SFB.
Libre de origen animal
A diferencia de la tripsina porcina y otras enzimas, TrypLE™ Select está libre de componentes de origen animal y se formula en equipo dedicado libre de origen animal.
Uso previsto del producto
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. Los clientes que utilicen el Gibco™ TrypLE™ Select en un proceso de fabricación y deban presentar documentación a la FDA, podrán solicitarnos una carta de autorización en la que se haga referencia a nuestro archivo principal sobre fármacos (DMF) de tipo II.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
Gibco™ TrypLE™ Select está fabricado en unas instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Las formas concentradas de TrypLE™ se pueden diluir asépticamente a 1x mediante una solución salina equilibrada que contenga EDTA de 1 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Quelantes | EDTA |
| Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C. Proteger de la luz. Condiciones de almacenamiento alternativas: 2–8 °C o de 2 –C a 8 °C o ° C. Condiciones de envío: Ambiente. Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación. |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Clasificación | Libre de material de origen animal |
| Concentración | 10X |
| Tipo de cultivo | Cultivo celular adherente |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Reactivo para disociación de cultivo celular |
| Sin aditivos | Sin rojo fenol |
| Sales inorgánicas | Sin calcio, sin magnesio, sin fosfato sódico |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.