Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de antígenos de Trypanosoma brucei
Micromatriz de antígenos de Trypanosoma Brucei con 1522 péptidos específicos de antígenos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.022.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Tres antígenos seleccionados de Trypanosoma brucei: LiTat 1.3, LiTat 1.5, MiTat 1.4
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 1522 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
2 copias de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |