Learn More
Trippan Blue (grado técnico), TRC
Código de producto. 30135379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135379 10 g 10 g
30006759 5 g 5 g
30010148 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89552310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-57-1
Fórmula molecular C34 H24 N6 O14 S4 . 4 Na
Peso molecular (g/mol) 960.8
Sinónimo C.I. Direct Blue 14, Tetrasodium Salt, Diphenyl Blue, Amanil Sky Blue R, Bencidal Blue 3B, Benzamine Blue, Benzanil Blue 3BN, Benzo Blue 3BS, Benzo Blue, Blue 3B, Blue EMB, Brasilamina Blue 3B, C.I. 23850, C.I. Direct Blue 14, Chloramine Blue 3B, Chrome Leather Blue 3B, Congo Blue, Cresotine Blue 3B, Diamine Blue 3B, Diamineblue, Diaphtamine Blue TH, Diazine Blue 3B, Diazol Blue 3B, Diphenyl Blue 3B, Direct Blue 14, Direct Blue 3B, Direct Blue M 3B, Hispamin Blue 3BX, Naphthylamine Blue, Niagara Blue, Niagara Blue 3B, Paramine Blue 3B, Pontamine Blue 3BX, Sodium Ditolyldisazobis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulfonate, Trypan (Congo) Blue, Trypan Blue BPC, Trypane Blue, 3,3'-[(3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic Acid Tetrasodium Salt
Nombre IUPAC tetrasodio; 5-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(8-amino-1-hidroxi-3,6-disulfonato-2-naftil)azo]-3-metil-fenil]-2-metil-fenil]-4-hidroxi-naftaleno-2,7-disulfurato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trypan Blue
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-7-17(3-5-25(15)37-39-31-27(57(49,50)51)11-19-9-21(55(43,44)45)13-23(35)29(19)33(31)41)18-4-6-26(16(2)8-18)38-40-32-28(58(52,53)54)12-20-10-22(56(46,47)48)14-24(36)30(20)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 959.9824