Specifications
| Nombre del producto químico o material | Trypan Blue Stain Solution |
| CAS | 72-57-1 |
| Fórmula molecular | C34H24N6Na4O14S4 |
| Número MDL | MFCD00003969 |
| Clave InChI | WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1 |
| Nombre IUPAC | tetrasodio (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-yl}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-4-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 960.79 |
| PubChem CID | 9562061 |
| Cantidad | 100 mL |
Safety and Handling
Product Identifier
- Trypan Blue, 0.4% Solution in PBS
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: trypan blue