Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tripano
Código de producto. 11458517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458517 25 g 25 g
11468517 100 g 100 g
11478517 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458517 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A18600.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
Trypan blue is commonly used in microscopy (for cell counting) and in laboratory mice for assessment of tissue viability. Used in dye exclusion studies in cell culture. A viability dye for quantifying live versus dead cells with permeable membranes, blue. It is also used to identify islet cell cluster cell viability from caprine pancreatic samples. It is also useful to observe hyphea of fungi and Stramenopiles. Trypan blue solution may be used in trypan blue based cytotoxitiy and proliferation assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El azul de tripano se utiliza comúnmente en microscopía (para recuento celular) y en ratones de laboratorio para evaluar la viabilidad del tejido. Se utiliza en estudios de exclusión de colorantes en cultivos celulares. Colorante de viabilidad para cuantificar células vivas frente a las muertas con membranas permeables, azul. También se utiliza para identificar la viabilidad de las células del racimo de células de los islotes a partir de muestras pancreáticas caprinas. También es útil para observar las hifas de los hongos y estramenopilos. La solución de azul de tripano puede utilizarse en ensayos de citotoxicidad y proliferación basados en azul de tripano.
Solubilidad
Soluble en agua (10 mg/ml a 25 °C), etanol (0,6 mg/ml) y EGME (20 mg/ml).
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-57-1
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 960.79
Número MDL MFCD00003969
Clave InChI WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
PubChem CID 9562061
Nombre IUPAC tetrasodio; (3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftaleno-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metilfenilo]-2-metilfenilo]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trypan Blue
Punto de fusión >300°C
Nombre de nota dye content >60%
Índice Merck 14,9792
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/ml at 25°C),ethanol (0.6mg/ml),and EGME (20mg/ml).
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.82
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypan Blue
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trypan Blue