Learn More
Azul tripán, 83,3%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11445492 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11445492 100 g
1 options
Código de producto. 11445492 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219553280
CAS 72-57-1
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 960.79
Número MDL MFCD00003969
Clave InChI WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Sinónimo Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
PubChem CID 9562061
Nombre IUPAC tetrasodio (3Z)-5-amino-3-[2-(4'-{2-[(2Z)-8-amino-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihidronaftalen-2-ilideno]hidrazina-1-yl}-3,3'-dimetil-[1,1'-bifenil]-4-il)hidrazina-1-ilideno]-4-oxo-3,4-dihidronaftaleno-2,7-disulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trypan blue
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.833
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.8
Color Verde
Cantidad 100 g
Forma física Polvo