Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul de tripano
Código de producto. 10164110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10164110 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10174110 100 g Frasco de vidrio 100 GR
15169213 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10164110 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189350250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-57-1 | C34H24N6Na4O14S4 | 960.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-57-1
Fórmula molecular C34H24N6Na4O14S4
Peso molecular (g/mol) 960.79
Número MDL MFCD00003969
Clave InChI WMYVHJWZUUEZNE-ARWFNKCKSA-J
Sinónimo C.I. 23850, Direct Blue 14, Niagara Blue 3B
PubChem CID 9562061
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1\C(=O)C2=C(N)C=C(C=C2C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2\C(=O)C3=C(N)C=C(C=C3C=C2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trypan Blue
Punto de fusión >280.0°C
Contenido de tinte 60% min.
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in cellosolve, ethylene glycol, acids
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC tetrasodio; (3Z)-5-amino-3-[[4-[4-[(2Z)-2-(8-amino-1-oxo-3,6-disulfonatonaftaleno-2-ilideno)hidrazinilo]-3-metilfenilo]-2-metilfenilo]hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 960.78
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Negro-marrón a azul
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Trypan Blue
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.