Learn More
Polyco Healthline Trusty Green Garden Medium Duty sacos de basura en rollo, 90 L
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Servicio medio
- Capacidad: 90 L
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: Verde
- Contenido de materiales reciclados: 100% contenido reciclado (Código de producto: TDGS10)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 38,4 in |
| Anchura (imperial) | 18/28,5 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 23,8 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.