Learn More
Thermo Scientific™ TruScan™ Analizador Raman portátil de próxima generación RM
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El TruScan El analizador RM ofrece una solución incomparable para la identificación rápida de materiales.
- Presenta espectroscopia Raman altamente selectiva
- Identificación rápida de materia prima en el punto de necesidad (10-15 segundos)
- Portátil, portátil y pesa menos de 2 libras. (0,9 kilogramos)
- Los resultados claros de APROBADO o REPROBADO permiten la independencia del usuario y no requieren una interpretación secundaria.
- La amplia cobertura de compuestos incluye productos a base de celulosa.
- Desarrollo de métodos rápido y fácil mediante la adquisición de espectros/referencias asistida
- Flujo de trabajo intuitivo adaptado al entorno de producción mediante informes de lotes e introducción de datos sencilla mediante un escáner de códigos de barras
- Reducción considerable de los costes de análisis y los gastos generales
- Parte 11 del Título 21 del CFR mejorada y GMP Cumplimiento con inicio de sesión biométrico, opciones de contraseñas complejas y funciones completas de registro de auditoría
- El análisis sin contacto a través de bolsas de plástico, recipientes de vidrio, blísteres y tapas de gel transparentes elimina en gran medida la posible exposición del personal a productos químicos peligrosos e ingredientes farmacéuticos activos altamente potentes (API ) durante la inspección
- La fácil gestión del conjunto permite la clonación de métodos de identificación y del instrumento
- Instrumento que funciona con batería (4 horas con una sola carga)
- Documentación de cualificación y procedimientos operativos estándar disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conforme con la norma 21 CFR parte 11 y GMP |
| Peso (imperial) | < 2 lb. |
| Peso (métrico) | < 0.9 kg |