Learn More
Thermo Scientific™ Analizador Raman portátil TruScan™ G3
Código de producto. 18091071 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo espectral:
De 250 a 2875 cm-1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo espectral Tamaño de la unidad
18091071 De 250 a 2875 cm-1 cada uno
1 options
Código de producto. 18091071 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 8000479101
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Rapid material identification testing for pharmaceutical and biotechnology manufacturing quality control/quality assurance processes.
El analizador Raman portátil TruScan G3 sigue con la evolución del análisis de identificación de materias primeras para procesos de control de calidad de fabricación de biotecnología y fármacos que requieren velocidad, facilidad y eficiencia para mantener la fabricación continua. Normalmente, las muestras se trasladan a laboratorios de control de calidad para su análisis, lo que aumenta los costes y reduce la productividad. El analizador Raman portátil TruScan G3 permite a los operadores que no sean técnicos realizar rápidamente análisis de identificación de materias primeras sin necesidad de un laboratorio. Disfrutan de la misma calidad y el mismo rendimiento del laboratorio en cualquier lugar, ya sea un almacén o un muelle de carga.
  • Evite el análisis de identificación farmacopeico que requiere mucho tiempo y formación de laboratorio trasladando los análisis de identificación al punto de recepción.
  • Muestreo de apuntar y disparar no destructivo a través de bolsas de plástico, recipientes de vidrio, blísteres y cubiertas de gel transparente.
  • Compatible con los métodos validados del anterior analizador Raman portátil TruScan RM, lo que convierte la implementación del analizador Raman portátil TruScan G3 en una transferencia rápida de métodos para una experiencia prácticamente perfecta.
  • Un método seguro para transferir los datos mediante Wi-Fi o una conexión alámbrica para su tranquilidad.
  • No se necesita un mantenimiento frecuente del hardware ni de los consumibles para funcionar
  • Conformidad mejorada con la norma 21 CFR, parte 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Simbologías compatibles con códigos de barras La mayoría de los estándares lineales y 2D
Batería, tipo Batería interna de iones de litio recargable, > 3 horas de funcionamiento
Certificaciones/conformidad FDA 1040, 21 CFR Parte 11, certificación CE, farmacopea europea 8.7
Óptica de recogida
NA = 0,33, 18 mm de distancia de trabajo, tamaño del punto de 0,2  mm
Conexiones Puerto Ethernet, WiFi (opcional)
Descripción Analizador Raman portátil TruScan G3
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7.8 x 4.6 x 1.8 in (19.9 x 11.8 x4.6 cm)
Exposición El tiempo de exposición se establece automáticamente
Longitud de onda de excitación láser 785 nm ± 0,5 (ancho de línea de 2 cm-1, estabilidad < 0,1 cm-1)
Salida láser 250 mW ±25
Sistemas operativos
OS: Windows 10 and 11; Browers: Edge and Chrome
Accesorios opcionales Porta viales, sonda de extensión, cono de nariz, baterías intercambiables en caliente, correa de mano, soporte para tableta
Puertos USBc y alimentació
Fuente de alimentación Adaptador de pared CC, 100/ 240 V, 50/60 Hz
Intervalo espectral De 250 a 2875 cm-1
Resolución espectral De 8 a 10,5 cm-1 (FWHM) en todo el intervalo
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a 50 °C
Peso (imperial)
2.6 lb
Peso (métrico)
1.18 kg