Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Positive Control, Rosa26 (mouse)
Código de producto. 31662353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 nmol
Código de producto. Cantidad
31662353 3 nmol
1 options
Código de producto. 31662353 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A35525
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para la optimización de la transfección y la verificación de la eficacia de edición en células transfectadas.
Proporciona una colección completa de controles positivos validados para la línea de productos de ARNg sintético TrueGuide para ayudar a maximizar el rendimiento de edición. Este control positivo dirigido a ROSA26 se dirige a la región intrónica del gen y ha logrado una eficacia de edición de hasta el 80 % en una gran variedad de líneas de células de ratón. El control ROSA26 determina fácilmente las condiciones óptimas para la entrega de herramientas CRISPR/Cas9 al tipo de célula, permitiendo avanzar en experimentos de edición y minimizar el esfuerzo de salida para aislar y validar clones editados
ARNcr de control positivo validado dirigido a Rosa26
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se suministra como ARN seco. Almacene el ARN seco a temperatura ambiente; almacene el ARN resuspendido a entre - 5 y - 30 °C. Resuspenda en agua sin nucleasas o TE.
Formato Tubo
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNg
Especie Ratón
Línea de productos TrueGuide
Tipo de producto ARNg
Cantidad 3 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente