Learn More
Invitrogen™ TrueGuide™ sgRNA Negative Control, non-targeting 1
Código de producto. 31662581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 nmol
Código de producto. Cantidad
31662581 3 nmol
1 options
Código de producto. 31662581 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A35526
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Secuencias de ARNg no específicas que no reconocen ninguna secuencia en el genoma humano o de ratón.
TrueGuide negative controls are non-targeting gRNA sequences that do not recognize any sequence in the human or mouse genome and provide a non-edited control when performing analysis on pooled populations of edited cells.
Secuencias de ARNg no específico que no reconocen ninguna secuencia en el genoma humano o de ratón y proporcionan un control no editado al realizar análisis en poblaciones agrupadas de células editadas.
ARNcr de control negativo validado. Control universal para ratón y humano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Se suministra como ARN seco. Almacene el ARN seco a temperatura ambiente; almacene el ARN resuspendido a entre - 5 y - 30°C. Resuspenda en agua sin nucleasas o TE.
Formato Tubo
Tipo de control Control negativo
RNAi Type ARNg
Especie Humano, ratón
Línea de productos TrueGuide
Tipo de producto ARNg
Cantidad 3 nmol
Condiciones de envío Temperatura ambiente