Learn More
Invitrogen™ Proteína Cas9 v2 TrueCut™
Código de producto. 15748969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
25 μg
500 μg
Concentración:
1 μg/μL
5 μg/μL
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
15748969 10 μg 1 μg/μL 10 microgramos
15739719 100 μg 5 μg/μL 100 microgramos
15738339 25 μg 1 μg/μL 25 microgramos
15876741 500 μg 5 μg/μL 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15748969 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A36496
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteína CRISPR Cas9 de última generación diseñada para ofrecer la máxima eficacia de edición.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
La proteína v2 TrueCut Cas9 de Invitrogen es una proteína de CRISPR/Cas9 de última generación diseñada para ofrecer la máxima eficacia de edición. Las características incluyen:
• Eficacia de edición de elevada uniformidad en todas las líneas de células probadas, incluidas estándar, inmunitarias, primarias y madre, con una eficacia de edición hasta 2 veces mayor en objetivos difíciles que los productos de la competencia
• Alta calidad: fabricada bajo las estrictas normas de calidad ISO 13485
• Los protocolos validados para un gran número de tipos de células le permiten alcanzar el éxito más rápidamente
La proteína v2 de TrueCut Cas9 es la proteína recombinante Cas9 (natural) de Streptococcus pyogenes, purificada a partir de E. coli, para la edición genómica con tecnología CRISPR. La proteína Cas9 forma un complejo ribonucleoproteína (RNP) muy estable con el componente de ARN guía (ARNg) del sistema CRISPR/Cas9. La incorporación de señales de localización nuclear (NLS) ayuda a su entrada en el núcleo, lo que aumenta la velocidad de escisión del ADN genómico.
• Preparada para la transfección, utilizando reactivos de transfección mediados por lípidos o electroporación
• Elimina los pasos de clonación demasiado largos
• Disponibles en 2 concentraciones:
    --1 μg/μl para su uso en casos de edición estándar
    -- 5 μg/μl para la optimización de las condiciones de edición en casos más difíciles, como en células primarias o embrionarias, microinyección o cuando se analizan varias secuencias de ARNg a la vez
    --Para tamaños o concentraciones personalizados, consulte la disponibilidad
Opciones para obtener el ARNg de CRISPR para su uso con la proteína v2 TrueCut Cas9::
1. Solicite los ARNg sintéticos TrueGuide listos para la transfección
2. Obtenga los ARNg listos para la transfección en tan solo cuatro horas, incluido el ensamblado del molde con nuestro kit de síntesis de ARNg GeneArt Precision
3. Haga que nuestro equipo de servicios personalizados diseñe, sintetice y purifique las secuencias de ARNg in vitro (IVT) para usted
Referencias
1. Liang X, Potter J, Kumar S, Zou Y, Quintanilla R, Sridharan M, Carte J, Chen W, Roark N, Ranganathan S, Ravinder N, Chesnut JD. Rapid and highly efficient mammalian cell engineering via Cas9 protein transfection. J Biotechnol. 2015;208:44-53.
2. Kim S, Kim D, Cho SW, Kim J, Kim JS. Highly efficient RNA-guided genome editing in human cells via delivery of purified Cas9 ribonucleoproteins. Genome Res. 2014; 24(6):1012-9.
3. Liang X, Potter J, Kumar S, Ravinder N, Chesnut JD. Enhanced CRISPR/Cas9-mediated precise genome editing by improved design and delivery of gRNA, Cas9 nuclease, and donor DNA. J Biotechnol. 2017; 241:136-146.
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 μg/μL
Componentes 10 μl de Proteína Cas9 v2 TrueCut (1 mg/ml)
Grado Biología molecular
Contenido y almacenamiento 10 μl de proteína TrueCut Cas9 v2 (1 mg/ml)
Almacenar de -5 a -30 °C.
Número de acceso NC_002737.2:854751-858857
Sistema de expresión E. coli
ID de gen (Entrez) 901176
Símbolo de gen Spy_1046
Alias de gen cas5, csn1
Forma de proteína Recombinante
Etiqueta de proteína Sin etiquetar
Condiciones de envío Hielo seco
Aplicación validada Edición del genoma
Cantidad 10 μg
Tipo de producto Proteína Cas9 v2
Categoría de investigación Edición del genoma
Línea de productos Invitrogen