Learn More
Heathrow Scientific™ Minirefrigerador True North™
Código de producto. 16390676 Tienda Heathrow Scientific Productos
Change view
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 4
4 x 8
8 x 12
Color:
Azul
Verde
Descripción:
Tapa rellena de gel
Tapa transparente
Withstand Temperature (Metric):
-20 °C
0 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Color Descripción Withstand Temperature (Metric) unitSize
16390676 3 x 4 Verde Tapa transparente 0 °C cada uno
16300686 4 x 8 Verde Tapa transparente 0 °C cada uno
16310686 4 x 8 Verde Tapa rellena de gel 0 °C cada uno
16320686 3 x 4 Azul Tapa transparente -20 °C cada uno
16330686 4 x 8 Azul Tapa transparente -20 °C cada uno
16340686 4 x 8 Azul Tapa rellena de gel -20 °C cada uno
16350686 8 x 12 Azul Tapa transparente -20 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 16390676 Proveedor Heathrow Scientific™ N.º de proveedor HS120070
El minirefrigerador True North™ protege las muestras sensibles a la temperatura en la mesa de trabajo o en el congelador. El minirefrigerador es ideal para mantener frescos los reactivos de PCR™, las enzimas y otros reactivos bioquímicos mient
  • Diseño de policarbonato
  • El refrigerador tiene patas antideslizantes de caucho
  • Tapa de una posición con rejilla y llave para facilitar la identificación de las muestras
  • Disponible con tapa rellena de gel aislante.
Especificaciones
Color Verde
Altura (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 3,9 in
Longitud (métrico) 14,5 cm
Longitud (imperial) 5,7 in
Anchura (métrico) 10,5 cm
Anchura (imperial) 4,1 in
Descripción Tapa transparente
Para utilizar con (aplicación) Tubos
Admite Tubos
Cantidad 1 unidad
matriz, red, conjunto 3 x 4
Material Policarbonato
Tipo Refrigerador
Capacidad (métrico) De 0,5 a 2 ml
Withstand Temperature (Metric) 0 °C