Learn More
Heathrow Scientific Criotubo True North™ de 2,0 ml
Código de producto. 16320746 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color del tapón:
Natural
Surtido, azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color del tapón Tamaño de la unidad
16320746 Surtido, azul paquete de 500
15939105 Natural paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16320746 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor HS23202A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    273.00€
    269.03€ / paquete de 500
    Ahorro 3.97€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
El innovador diseño del criotubo True North™ ahorra espacio en el congelador. Los viales son apirógenos y no citotóxicos, y no contienen ADNasa ni ARNasa.
  • Vial de polipropileno resistente a pinchazos/roturas
  • Junta de tapa de silicona& Tapa facetada patentada de fácil agarre con giro ergonómico de 1,5 para abrir y cerrar
  • La tapa enrasada ahorra espacio durante el almacenamiento
  • Área de escritura impresa y graduaciones
  • Envasados estériles en bolsas resellables
  • Incluye certificado de esterilidad trazable
  • Recomendado para congeladores mecánicos y fase vapor LN2 (-196°)
  • Disposable (Desechable)
Especificaciones
Color Natural
Certificaciones/conformidad Esterilidad trazable
Color del tapón Surtido, azul
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2,0 ml
Forma del fondo Con faldón
Material Polipropileno
Estilo de rosca Externo
Para utilizar con (aplicación) Fase de vapor LN2
Para utilizar con (equipo) Congelador mecánico
Longitud (métrico) 12 mm
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Sin ARNasa Sí
Vapor LN2 (a -150 °C) Sí, hasta -196 °C
Esterilidad Estéril
Desechables Un solo uso
Graduated Sí
Material del cierre Silicona
Sin ADNasa Sí
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de tapón Junta de la tapa de silicona
Tipo de producto Vial