Learn More
behr Labor-Technik™ Unidad de control de temperatura y tiempo TRS300
Código de producto. 10733364
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura máxima (métrico):
450 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura máxima (métrico) Tamaño de la unidad
10733364 450 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10733364 Proveedor behr Labor-Technik™ N.º de proveedor B00217820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3159.06€
    1878.92€ / paquete de 1
    Ahorro 1280.14€
    40% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
TRS 300: Se pueden programar controles de temperatura y tiempo, con hasta 10 combinaciones de temperatura-tiempo
  • Funcionamiento con un solo botón behr para una programación particularmente rápida y sencilla
    • Navegación por los menús en el idioma local
      • 10 programas libremente configurables para la temperatura de bloque y el tiempo de digestión
        • Las funciones de seguridad integradas desconectan los dispositivos conectados en caso de cortocircuito y fallo del sensor de temperatura
Especificaciones
Altura (métrico) 18 cm
Incluye 1 módulo estándar o programable, 1 reactor de fenol, reactor de accesorios
Longitud (métrico) 15 cm
Temperatura máxima (métrico) 450 °C
Modelo TRS300
Tipo de pantalla Digital
Tipo Unidad de control de temperatura y tiempo