missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRPV5 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11386903
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11386903 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11386903 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA518930

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 16,000.

This gene is a member of the transient receptor family and the TrpV subfamily. The calcium-selective channel encoded by this gene has 6 transmembrane-spanning domains, multiple potential phosphorylation sites, an N-linked glycosylation site, and 5 ANK repeats. This protein forms homotetramers or heterotetramers and is activated by a low internal calcium level.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPV5
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TRPV5
N.º de referencia del gen Q9NQA5
Alias de gen Calciu; Calcium transport protein 2; calcium transporter 2; CaT2; D630033B11; ECAC; Ecac1; epithelial calcium channel; epithelial calcium channel 1; Osm-9-like TRP channel 3; OTRPC3; Transient receptor potential cation channel subfamily V member 5; transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 5; Trpv5
Símbolos de los genes TRPV5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (SHRGWEILRQNT) corresponding to the internal amino acids of TRPV5 (aa 697-709).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56302
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.