Learn More
Tocris Bioscience™ TRPV3 74a
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18748846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18748846 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18748846 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6831/5
Selective TRPV3 antagonist; brain penetrant
TRPV3 74a is a selective TRPV3 antagonist (KB = 0.56 μM). Displays no significant activity against a panel of other ion channels. Exhibits efficacy in animal models of neuropathic pain. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (αS)-α-[cis-3-Hydroxy-3-methyl-1-[4-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]cyclobutyl]-2-pyridinemethanol
CAS 1432051-63-2
Cantidad 5 mg
Objetivo TRPV Antagonists
Fórmula molecular C17H17F3N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 3434
Pureza 98%