missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRPS1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16331825
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16331825 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16331825 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA584874

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: IRRRTRKRLN PEALQAEQLN KQQRGSNEEQ VNGSPLERRS EDHLTESHQR EIPLPSLSKY EAQGSLTKSH SAQQPVLVSQ TLDIHKRM Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 98%.

This gene encodes a transcription factor that represses GATA-regulated genes and binds to a dynein light chain protein. Binding of the encoded protein to the dynein light chain protein affects binding to GATA consensus sequences and suppresses its transcriptional activity. Defects in this gene are a cause of tricho-rhino-phalangeal syndrome (TRPS) types I-III. [provided by RefSeq].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPS1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TRPS1
N.º de referencia del gen Q9UHF7
Alias de gen AI115454; AI447310; D15Ertd586e; GC79; LGCR; transcriptional repressor GATA binding 1; trichorhinophalangeal syndrome I; trichorhinophalangeal syndrome I (human); trichorhinophalangeal syndrome I homolog; tricho-rhino-phalangeal syndrome type I protein; TRPS1; Zinc finger protein GC79; zinc finger transcription factor Trps1
Símbolos de los genes TRPS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TRPS1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108253).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7227
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.