missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPML2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 11564933
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11564933 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11564933 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor OSR00051W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 100 μL of distilled water. Centrifuge to remove any insoluble material. OSR00051W can be used with blocking peptide GSM00002P.

Mucolipins constitute a family of cation channel proteins with homologs in mouse, Drosophila, and C. elegans. Mutations in the human MCOLN1 gene cause mucolipodosis IV.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPML2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
génica MCOLN2
N.º de referencia del gen Q8IZK6
Alias de gen MCLN2, Mucolipin-2, MCOLN2, mucolipin 2, TRPML2, TRP-ML2, FLJ36691
Símbolos de los genes MCOLN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from internal region of human Mucolipin 2 conjugated to an immunogenic carrier protein
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255231
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.