Learn More
Troxípide, TRC
Código de producto. 30423878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423878 1 g -
30418350 100 mg 100 miligramos
30415731 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT0112401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30751-05-4
Fórmula molecular C15H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 294.35
Sinónimo KU 54, 3-(3,4,5-Trimethoxybenzamido)piperidine, 3,4,5-Trimethoxy-N-3-piperidinylbenzamide, Aplace
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxi-N-piperidina-3-ilbenzamida
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NC2CCCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Troxipide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22N2O4/c1-19-12-7-10(8-13(20-2)14(12)21-3)15(18)17-11-5-4-6-16-9-11/h7-8,11,16H,4-6,9H2,1-3H3,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.158