Learn More
Troxipide, MedChemExpress
Código de producto. 16458446
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458446 100 mg 100 miligramos
16402216 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458446 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0758
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Troxipide is an orally active defensive factor-enhancing therapeutic agent for gastritis and gastric ulcer (GU). Troxipide is a non-antisecretory gastro protective agent with antiulcer, anti-inflammatory and mucus-secreting properties.
Troxipide is an orally active defensive factor-enhancing therapeutic agent for gastritis and gastric ulcer (GU). Troxipide is a non-antisecretory gastro protective agent with antiulcer, anti-inflammatory and mucus-secreting properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Troxipide
CAS 30751-05-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22N2O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 9.09 mg/mL (30.88 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.40 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(NC1CNCCC1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 294.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.35
Porcentaje de pureza 99.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation