Learn More
Troxerutin, MedChemExpress
Descripción
Troxerutin, also known as vitamin P4, is a tri-hydroxyethylated derivative of natural bioflavonoid rutins which can inhibit the production of reactive oxygen species (ROS) and depress ER stress-mediated NOD activation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Troxerutin |
| CAS | 7085-55-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C33H42O19 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Trihydroxyethylrutin |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (134.65 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)O2)O)O)O)=C(C4=CC=C(OCCO)C(OCCO)=C4)OC5=CC(OCCO)=CC(O)=C15 |
| Peso molecular (g/mol) | 742.68 |
| Mostrar más |