Learn More
Trovirdine, MedChemExpress
Código de producto. 16483466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483466 25 mg 25 miligramos
16482567 50 mg 50 miligramos
16459057 5 mg 5 miligramos
16446468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15349
MedChemExpress Trovirdine inhibits HIV-1 RT with an IC50 of 7 nM when employing heteropolymeric primer/template (oligo-DNA/ribosomal RNA)and dGTP as substrate.
Trovirdine inhibits HIV-1 RT with an IC50 of 7 nM when employing heteropolymeric primer/template (oligo-DNA/ribosomal RNA)and dGTP as substrate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trovirdine
CAS 149488-17-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H13BrN4S
Cantidad 25 mg
Sinónimo LY300046
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (296.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(NCCC1=NC=CC=C1)NC2=NC=C(Br)C=C2
Peso molecular (g/mol) 337.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.24
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus