Learn More
Trovafloxacina, TRC
Código de producto. 30134578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134578 25 mg 25 miligramos
30134418 2.5 mg 2.50 miligramo
30011905 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89276025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147059-72-1
Fórmula molecular C20H15F3N4O3
Peso molecular (g/mol) 416.35
Sinónimo 7-((1R,5S,6s)-6-amino-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid, Turvel, 3-Azabicyclo[3.1.0]hexane, 1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid derivative, 7-[(1alpha,5alpha,6alpha)-6-Amino-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 7-[(1R,5S)-6-amino-3-azabiciclo[3.1.0]hexan-3-il]-1-(2,4-difluorofenilo)-6-fluoro-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES N[C@@H]1[C@H]2CN(C[C@@H]12)c3nc4N(C=C(C(=O)O)C(=O)c4cc3F)c5ccc(F)cc5F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trovafloxacin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H15F3N4O3/c21-8-1-2-15(13(22)3-8)27-7-12(20(29)30)17(28)9-4-14(23)19(25-18(9)27)26-5-10-11(6-26)16(10)24/h1-4,7,10-11,16H,5-6,24H2,(H,29,30)/t10-,11+,16+
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1096