Learn More
Cloruro de trospio, Mikromol™
Código de producto. 17920376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17920376 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17920376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1266.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cloruro de trospio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trospium chloride
CAS 10405-02-4
Nombres de analitos o componentes Trospium chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C25 H30 N O3 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trospium chloride, (1R,3r,5S)-3-[(Hydroxydiphenylacetyl)oxy]spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium] chloride, As XVII, Azoniaspiro compound XVII, Keptan, Relaspium, Sanctura, Sanctura XR, Spasmex, Spasmo 3, Spasmo-lyt, Trozyd, Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium], 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-, chloride (1:1), (1alpha,3beta,5alpha)-, Spiro[1alphaH,5alphaH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium], 3alpha-hydroxy-, chloride, benzilate (8CI), Spiro[8-azoniabicyclo[3.2.1]octane-8,1'-pyrrolidinium], 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-, chloride, (1alpha,3beta,5alpha)- (9CI), Benzilic acid, ester with 3alpha-hydroxyspiro[1alphaH,5alphaH-nortropane-8,1'-pyrrolidinium] chloride (8CI), Azoniaspiro(3alpha-benziloyloxynortropane-8,1'-pyrrolidine) chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1/t21-,22+,23+;
SMILES [Cl-].OC(C(=O)O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)[N+]23CCCC3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Nombre IUPAC [(1S,5R)-espiro[8-azoniabiciclo[3.2.1]octano-8,1'-azolidin-1-io]-3-il] 2-hidroxi-2,2-difenilacetato;cloruro
Peso molecular (g/mol) 427.96
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 427,1914 g/mol