Learn More
Diclorhidrato de trospectomicina (> 70%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trospectomycin Dihydrochloride |
| CAS | 85951-37-7 |
| Fórmula molecular | C17H30N2O7• 2HCl |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2R,4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-2-Butyldecahydro-4a,7,9-trihydroxy-6,8-bis(methylamino)-4H-pyrano[2,3-b][1,4]benzodioxin-4-one Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30N2O7.2ClH/c1-4-5-6-8-7-9(20)17(23)16(24-8)25-15-13(22)10(18-2)12(21)11(19-3)14(15)26-17;;/h8,10-16,18-19,21-23H,4-7H2,1-3H3;2*1H/t8?,10-,11+,12+,13+,14-,15-,16+,17+;;/m1../s1 |
| SMILES | [H][C@]12[C@@](O)(O[C@@]3([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@]3(O2)[H])O)NC)O)NC)[H])C(CC(O1)CCCC)=O.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de (4aR,5aR,6S,7S,8R,9S,9aR,10aS)-2-butil-4a,7,9-trihidroxi-6,8-bis(metilamino)decahidro-4H-benzo[b]pirano[2,3-e][1,4]dioxin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 447.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.17 |