Learn More
Tetrafluoroborato de tropilio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427946 5 g 5 g
11437946 25 g 25 g
11447946 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14045.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27081-10-3 | C7H7BF4 | 177.94 g/mol
Reactant or reagent involved in Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes, α-Cyanation of imines, electrochemical redox transformations, oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactante implicado en reacciones de Retro-Buchner para la síntesis de arilciclopropanos, α-cianación de iminas, transformaciones electroquímicas redox y activación oxidativa C-H de aldehídos alifáticos.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27081-10-3
Fórmula molecular C7H7BF4
Peso molecular (g/mol) 177.94
Número MDL MFCD00013402
Clave InChI SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tropylium tetrafluoroborate, cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, cyclohepta-1,3,5-triene tetrafluoroborate, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-, tropylium tetrafluoroborate 1-, cycloheptatrienylium, tetrafluoroborate 1-1:1, cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborat, tropylium tetrafluoroborate, purum t
PubChem CID 152926
Nombre IUPAC ciclohepta-1,3,5-trieno; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.[CH+]1C=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropylium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN1759
Beilstein 3574512
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.94
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tropylium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tropylium tetrafluoroborate