Learn More
Tropona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11360064 5 g 5 g
11350064 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11360064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00473.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-80-0 | C7H6O | 106.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-80-0
Fórmula molecular C7H6O
Peso molecular (g/mol) 106.124
Número MDL MFCD00014331
Clave InChI QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tropone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, tropon, unii-co48x7sufh, co48x7sufh, cycloheptatrienone, 1-cyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatriene-1-one
PubChem CID 10881
Nombre IUPAC ciclohepta-2,4,6-trien-1-ona
SMILES C1=CC=CC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropone
Densidad 1.094
Punto de ebullición 91°C to 92°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.615
Cantidad 5 g
Beilstein 1902335
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 97%