Learn More
Tropolone, TRC
Código de producto. 30012514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012514 50 g 50 g
17910565 10 g 10 g
17941925 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89270550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-75-5
Fórmula molecular C7 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 122.121
Sinónimo 2-Hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-Hydroxytropone, NSC 89303, Purpurocatechol, α-Tropolone
Nombre IUPAC 2-hidroxiciclohepta-2,4,6-trien-1-ona
SMILES OC1=CC=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropolone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0368
Porcentaje de pureza >95%