Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropolone |
| Punto de fusión | 50.0°C to 54.0°C |
| Color | Crema beige a blanco |
| Punto de ebullición | 115.0°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Índice Merck | 15, 9963 |
| Mostrar más |