Learn More
Tropolona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413684 1 g 1 g
11423684 5 g 5 g
11433684 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11413684 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11299.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo sensible para la reducción de azúcares. Se trata de un compuesto aromático no benzenoide, que sirve de reactivo para la preparación de heterociclos fusionados y complejos de Ga(III) e In(III).
Tropolone is a sensitive reagent for reducing sugars. A non-benzenoid aromatic compound, Reagent for the preparation of fused heterocycles and complexes of Ga(III) and In(III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-75-5
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00004158
Clave InChI MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tropolone, purpurocatechol, 2-hydroxycyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy, 2-hydroxytropone, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrien-1-one, 2-hydroxy-2,4,6-cycloheptatrienone, unii-7l6dl16p1t, ccris 6609, tropomyosins
PubChem CID 10789
ChEBI CHEBI:79966
Nombre IUPAC 2-hidroxiciclohepta-2,4,6-trien-1-ona
SMILES C1=CC=C(C(=O)C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropolone
Punto de fusión 50°C to 55°C
Punto de ebullición 115°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 1904978
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s