Learn More
Tropisetron, MedChemExpress
Código de producto. 16458076
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458076 100 mg 100 miligramos
16448338 10 mg 10 miligramos
16404227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16458076 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0072
MedChemExpress Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropisetron
Forma física Solid
CAS 89565-68-4
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SDZ-ICS-930 free base
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.68 mM) ∣H2O : ≥ 55 mg/mL (193.42 mM)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.35
Porcentaje de pureza 95.0%