Learn More
Cloruro de Tropisetrón, TRC
Código de producto. 30452327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452327 10 mg -
30453142 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89270010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105826-92-4
Fórmula molecular C17 H20 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 320.81
Sinónimo Tropisetron hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 1H-indole-3-carboxylate hydrochloride, 1H-Indole-3-carboxylic acid, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-carboxylic acid, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, monohydrochloride (9CI), 1H-Indole-3-carboxylic acid, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, monohydrochloride, endo-, Novaban, SDZ-ICS 930, Tropisetron hydrochloride
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 1H-indol-3-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropisetron hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H/t11-,12+,13+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1292