Learn More
Tocris Bioscience™ Tropisetron hydrochloride
Descripción
Potent, orally active 5-HT3 receptor antagonist. Antiemetic. Also partial agonist of α7 nAChR. Activates α7Q79G-GlyR chimeric ion channels (EC50 = 38 nM)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropisetron hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.82 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 320.817 |