Learn More
Clorhidrato de tropisetrón, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de tropisetrón
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropisetron hydrochloride |
| CAS | 105826-92-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Tropisetron hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Tropisetron hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 1H-indole-3-carboxylate hydrochloride, 1H-Indole-3-carboxylic acid, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-carboxylic acid, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, monohydrochloride (9CI), 1H-Indole-3-carboxylic acid, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, monohydrochloride, endo-, Novaban, SDZ-ICS 930, Tropisetron hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H/t11-,12+,13+; |
| SMILES | Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 1H-indol-3-carboxilato;clorhidrato |
| Mostrar más |