Learn More
Tropisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474207
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474207 50 mg 50 miligramos
16438066 100 mg 100 miligramos
16418328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474207 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0020
MedChemExpress Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropisetron Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 105826-92-4
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21ClN2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo SDZ-ICS-930
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (155.86 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (103.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 320.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.81
Porcentaje de pureza 99.95%