Learn More
Tropinone, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropinone |
| CAS | 532-24-1 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+ |
| SMILES | CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2 |
| Nombre IUPAC | (1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-one |
| Peso molecular (g/mol) | 139.195 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.0997 |