Learn More
Tropinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10055953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10055953 5 g Frasco de vidrio 5 g
10605962 10 g Frasco de vidrio 10 g
10016003 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10055953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-24-1
Fórmula molecular C8H13NO
Peso molecular (g/mol) 139.20
Número MDL MFCD00005549
Clave InChI QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
Nombre IUPAC 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropinone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 41.0°C to 44.0°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 113.0°C (25.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21,258
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone, benzene, slightly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tropinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.