Learn More
Tropinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371477 100 g 100 g
11351477 5 g 5 g
11361477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11371477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02011.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-24-1
Fórmula molecular C8H13NO
Peso molecular (g/mol) 139.20
Número MDL MFCD00005549
Clave InChI QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
Nombre IUPAC 8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona
SMILES CN1C2CCC1CC(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropinone
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 2329
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.2
Porcentaje de pureza 99%