Learn More
Tropinona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30311261 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311261 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17894924AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropinone
CAS 532-24-1
Nombres de analitos o componentes Tropinone
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H13 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
Nombre IUPAC (1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 139.195
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0997 g/mol