Learn More
Tropine, TRC
Código de producto. 30134832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134832 100 g 100 g
30134809 50 g 50 g
17951185 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT892665100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-29-6
Fórmula molecular C8 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 141.21
Sinónimo (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, (3-endo)-, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, endo-, Tropanol (6CI,7CI), (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidine, 2,3-Dihydro-3α-hydroxytropidine, 3α-Tropanol, NSC 43870, Tropine, α-Tropine
Nombre IUPAC (1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropine
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154