Learn More
Tropina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387665 10 g 10 g
11397665 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02332.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Tropine as an oxidative product of Tropane, used to synthesize alkaloid derivatives. Benzatropine and etybenzatropine are derivatives of tropine. It is also a building block of atropine, an anticholinergic drug prototypical of the muscarinic antagonist class.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tropina se utiliza como producto oxidativo del tropane para sintetizar derivados de alcaloides. Benzatropina y etibenzatropina son derivados de tropina. También es un compuesto básico de la atropina, un fármaco anticolinérgico prototípico de la clase de antagonistas muscarínicos.
Solubilidad
Soluble en agua. (100 g/l) a 20 °C.
Notas
Higroscópico. Almacenar a 4 °C. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-29-6
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.214
Número MDL MFCD00005551
Clave InChI CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Sinónimo tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
Nombre IUPAC (1R,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropine
Punto de fusión 61°C to 65°C (dried)
Densidad 1.04
pH 12
Punto de ebullición 232°C to 234°C
Olor Amine-like
Cantidad 10 g
Beilstein 80188
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9781
Información de solubilidad Soluble in water. (100g/L) at 20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.22
Porcentaje de pureza 98%