Learn More
Tropina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533691 25 g Frasco de vidrio 25 g
10195723 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10533691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140560250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-29-6
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.21
Número MDL MFCD00005551
Clave InChI CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Sinónimo tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
Nombre IUPAC (1R,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropine
Punto de fusión 62.0°C to 64.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.0400g/mL
Punto de ebullición 233.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 16
Índice Merck 15, 9960
Gravedad específica 1.04
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and chloroform, freely soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tropine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.