Learn More
Tropina-3-tiol clorhidrato, TRC
Código de producto. 30451904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451904 1 g -
30449189 25 g 25 g
30450419 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8926751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 908266-48-8
Fórmula molecular C8H16ClNS
Peso molecular (g/mol) 193.74
Sinónimo (3-endo)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol Hydrochloride
Nombre IUPAC (5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octano-3-tiol; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@H]2CCC1C[C@H](S)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropine-3-thiol Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NS.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7?,8+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0692