Learn More
Tropine 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322856 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322856 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17894922AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropine
CAS 120-29-6
Nombres de analitos o componentes Tropine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C8 H15 N O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
SMILES CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2
Nombre IUPAC (1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 141.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154 g/mol