Learn More
Tropicamida, TRC
Código de producto. 30008407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30008407 1 g 1 g
30005645 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8926501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1508-75-4
Fórmula molecular C17 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 284.35
Sinónimo N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
Nombre IUPAC N-etil-3-hidroxi-2-fenil-N-(piridina-4-ilmetil)propanamida
SMILES CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tropicamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1525