Learn More
Tropicamide, R&D Systems™
Descripción
Tropicamide is an M4 selective muscarinic receptor antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Fórmula molecular | C17H20N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | tropicamide, mydriacyl, mydriaticum, mydriafair, tropicacyl, minims tropicamide, bistropamide, epitromina, tropicamidum, mydrum |
| Clave InChI | BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCN(CC1=CC=NC=C1)C(=O)C(CO)C2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | N-ethyl-3-hydroxy-2-phenyl-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide |
| Peso molecular (g/mol) | 284.359 |
| PubChem CID | 5593 |
| Mostrar más |