Learn More
Tropicamida, Mikromol™
Descripción
Tropicamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tropicamide |
| CAS | 1508-75-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Tropicamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H20 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3 |
| SMILES | CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-etil-3-hidroxi-2-fenil-N-(piridin-4-ilmetil)propanamida |
| Mostrar más |